8.18604
Fosfato de tributila
for synthesis
Sinônimo(s):
TBP, TBPA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
9.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
770 °F
potência
1550 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
pf
−79 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 146 °C
solubilidade
6 g/L
densidade
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Convecção espontânea da superfície e taxa de extração (remoção) em sistemas com fosfato de tributila e fosfato de hidrogênio de di(2-etilhexila).: Este estudo investiga a convecção espontânea da superfície e as taxas de extração em sistemas que envolvem fosfato de tributila (TBP) e fosfato de hidrogênio di(2-etilhexil). Os achados são cruciais para melhorar a eficiência das separações químicas e extrações em química analítica (Kizim e Golubina, 2020).
- O efeito da radiólise e da hidrólise ácida termicamente estimulada no fosfato de tributila e suas soluções em ISOPAR-M.: Esta pesquisa explora os efeitos da radiólise e da hidrólise ácida termicamente estimulada no TBP e em suas soluções no ISOPAR-M. A compreensão desses efeitos é essencial para garantir a estabilidade e a segurança do TBP em várias aplicações industriais, especialmente no reprocessamento de combustível nuclear (Serenko et al., 2022).
- Efeitos protetores na radiólise de soluções acidificadas de hidrocarboneto de fosfato de tributila.: Este artigo examina os efeitos protetores na radiólise de soluções acidificadas de hidrocarbonetos de TBP. O estudo fornece percepções sobre a redução da degradação de TBP sob radiação, o que é significativo para sua aplicação na indústria nuclear (Serenko et al., 2022).
- Radicais da decomposição do fosfato de tributila: uma investigação combinada de espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica e química computacional com elétrons.: Utilizando espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica (EPR) e a química computacional, este estudo investiga os radicais formados a partir da decomposição de TBP. Os resultados aprimoram a compreensão da estabilidade e das vias de decomposição do TBP em várias condições (Sosulin et al., 2023).
- Cinética e mecanismo de transferência Eu(III) em sistema de solução aquosa de microgotículas de fosfato de tributila/HNO3 revelados por microspectroscopia de fluorescência.: Esta pesquisa emprega microspectroscopia de fluorescência para revelar a cinética e o mecanismo de transferência do európio (III) em um sistema de microgotículas de TBP/HNO3. Os achados contribuem para o desenvolvimento de processos de separação mais eficientes em química analítica e nuclear (Miyagawa et al., 2022).
Nota de análise
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 0,976-0,978
Identidade (IV): passa no teste
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
294.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
146 °C