Documentos
1.06371
Supelco
Borohidreto de sódio
for analysis
Sinônimo(s):
Borohidreto de sódio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4BNa
Número CAS:
Peso molecular:
37.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352306
Número do índice EC:
241-004-4
NACRES:
NA.21
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
temperatura de autoignição
220 °C
potência
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
3.02 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
500 °C (decomposition)
pf
>360 °C (slow decomposition)
temperatura de transição
flash point 69 °C
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
350‑500 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
chave InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Borohidreto de sódio (NaBH4) como material de alta capacidade para capacitores de íon de sódio de última geração.: Este estudo explora o uso de borohidreto de sódio em capacitores de íon de sódio, destacando sua grande capacidade irreversível e eficiência energética. A pesquisa é significativa para químicos que se concentram em soluções de armazenamento de energia e aplicações eletroquímicas (Open Chemistry, 2021).
  • Geração de hidrogênio com base em borohidreto de sódio por polímeros sulfonados.: Este artigo investiga a produção de hidrogênio usando borohidreto de sódio catalisado por polímeros sulfonados. Ele apresenta um método sustentável de geração de hidrogênio, essencial para químicos que trabalham em tecnologias de energia limpa e células de combustível (Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2020).
  • Nanopartículas Pt-Ru protegidas por PVP como catalisadoras altamente eficientes na geração de hidrogênio com base em hidrólise do borohidreto de sódio.: O estudo examina a eficácia das nanopartículas Pt-Ru protegidas por PVP na catalisação da hidrólise do borohidreto de sódio para a geração de hidrogênio. Esta pesquisa é vital para os químicos que desenvolvem catalisadores avançados para aplicações energéticas (General Chemistry, 2020).
  • Desidrogenação de borohidreto de sódio que usa estruturas de imidazolato zeolítico incorporadas ao cobalto.: Esta pesquisa destaca o uso de estruturas de imidazolato zeolítico incorporadas ao cobalto para a desidrogenação de borohidreto de sódio. Os achados são significativos para químicos focados no desenvolvimento de sistemas eficientes de armazenamento e liberação de hidrogênio (Journal of Solid State Chemistry, 2021).
  • Fosforescência multicolorida em temperatura ambiente de nanopartículas de nitreto de carbono em uma matriz de borohidreto de sódio e bórax.: Este estudo explora as propriedades fosforescentes de nanopartículas de nitreto de carbono em uma matriz de borohidreto de sódio e bórax. A pesquisa fornece informações valiosas para químicos que trabalham em materiais avançados para aplicações ópticas e fotônicas (Materials Chemistry and Physics, 2024).
Nota de análise
Teor (oxidimétrico): ≥ 96,0%
Identidade: passa no teste
Cloreto (Cl): ≤ 0,5%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,005%
As (arsênico): ≤ 0,001%
Bi (bismuto): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,005%
Hg (mercúrio): ≤ 0,00001%
Sb (antimônio): ≤ 0,005%
Se (selênio): ≤ 0,0002%
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6