240494
Fosfato de tributila
≥99%
Sinônimo(s):
TBP, TBPA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
9.2 (vs air)
pressão de vapor
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
770 °F
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pb
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
pf
−79 °C (lit.)
solubilidade
organic solvents: miscible
water: soluble (1mL in 165mL)
densidade
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tributyl phosphate (TBP) is an organophosphate compound widely used as an extraction solvent, flame retardant, and plasticizer.
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup