255327
Tripropyl phosphate
99%
Sinônimo(s):
Tri-n-propyl phosphate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
pb
120-122 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOP(=O)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C9H21O4P/c1-4-7-11-14(10,12-8-5-2)13-9-6-3/h4-9H2,1-3H3
chave InChI
RXPQRKFMDQNODS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup