8.14112
3-Dimethylaminobenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Dimethylaminobenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
3-((CH3)2N)C6H4COOH
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-775-2
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
pf
149-152 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C)(C)c1cc(ccc1)C(=O)O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3