D139459
4-(Dimethylamino)benzoic acid
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N,N-Dimethyl-4-aminobenzoic acid, N,N-Dimethyl-p-aminobenzoic acid, p-(Dimethylamino)benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-(Dimethylamino)benzoic acid, 98%
Ensaio
98%
forma
powder and chunks
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
241-243 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
YDIYEOMDOWUDTJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3