Documentos Principais
8.02834
Sigma-Aldrich
Cystaminium dichloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Cystaminium dichloride, Cystamine dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
[H2NCH2CH2SSCH2CH2NH2] · 2 HCl
Número CAS:
Peso molecular:
225.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-260-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
pf
217-220 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S(SCC[N+H3])CC[N+H3].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
chave InChI
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 216 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Cysteamine ~95%
Sigma-Aldrich
M9768
Cysteamine