Merck
Pular para
C8707
Cystamine dihydrochloride
BioXtra
Sinônimo(s):
2,2′-Diaminodiethyl disulfide dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
225.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-260-7
Beilstein/REAXYS Number:
3616850
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to light yellow
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.02%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Application
Cystamine dihydrochloride is a useful reagent to derivatize various polymer monoliths for hydrophilic interaction liquid chromatography; as a crosslinking agent in the development of polymer hydrogels; and as a functional group in nanoparticles developed for siRNA and DNA delivery.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
PHR9270300508.02834
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98.0% (AT)
assay
-
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
mp
217-220 °C (dec.) (lit.), ~220 °C (dec.)
mp
217-220 °C
form
powder
form
-
form
powder
form
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cystamine dihydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)