693015
Zwittergent® 3-12 Detergent
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Sinônimo(s):
n-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, hplc solvents
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
número de agregação
55
cor
white
CMC
2 - 4 mM
solubilidade
water: 5%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
chave InChI
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Characterization for the Similarity Assessment between Proposed Biosimilar SB12 and Eculizumab Reference Product Using a State-of-the-Art Analytical Method.: The study characterizes the similarity between biosimilar SB12 and Eculizumab, employing Zwittergent® 3-12 Detergent for accurate protein analysis (Kim et al., 2023).
Advertência
Outras notas
Nollstadt, K.H., et al. 1989. J. Chromatogr.497, 87.
Byers, S., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 9166.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup