D4266
3-(Decyldimethylammonio)propanesulfonate inner salt
zwitterionic detergent
Sinônimo(s):
Caprylyl sulfobetaine, SB3-10
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
powder
peso molecular
micellar avg mol wt 12,600
número de agregação
41
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
condutividade
<20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
25-40 mM (20-25°C)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C15H33NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(2,3)14-12-15-20(17,18)19/h4-15H2,1-3H3
chave InChI
WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In a study to demonstrate a polyurethane chip that electrostatically binds to immunoglobulin G (IgG).
- In a study to describe a method for isolating a high yield of Arabidopsis chloroplasts.
- Solubilization of oleosins.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3