Documentos Principais
693017
Millipore
Zwittergent® 3-14 Detergent
Synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a wide pH range.
Sinônimo(s):
n-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, hplc solvents
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H41NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
363.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
número de agregação
83
cor
white
CMC
100 - 400 μM
solubilidade
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
chave InChI
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a wide pH range. This property is attributed to the presence of both a strongly basic quaternary ammonium ion and an acidic sulfonate ion of equal strength. This ionic balance presumably prevents irreversible binding of the detergent to either anionic or cationic compounds.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Reconstituição
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Aqueous stock solutions are stable for several months at 4°C.
Outras notas
Aveldano, M.I., et al. 1991. J. Neurochem.57, 250.
Wach, A., et al. 1990. Eur. J. Biochem.189, 675.
Lai, F.A., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 16776.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4