676491
VEGF Inducer, GS4012
A cell-permeable pyridinyl-thioether compound that acts as a potent inducer of VEGF and VEGF-mediated vessel formation.
Sinônimo(s):
VEGF Inducer, GS4012, 4-(2-(4-Methoxyphenylsulfanyl)ethyl)pyridine, HCl, GS4012
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent inducer of VEGF and VEGF-mediated vessel formation
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Depre, C., et al. 2003. Circulation108, 2723.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1