Documentos Principais
64245-M
Millipore
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Sodium Salt
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
Sinônimo(s):
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Sodium Salt, T₃, Na
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H11I3NO4 · Na
Número CAS:
Peso molecular:
672.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
solubilidade
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
chave InChI
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Descrição geral
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Outras notas
Green, N.K., et al. 1993. Clin. Sci.84, 61.
Lanni, A., et al. 1993. J. Endocrinol.136, 59.
Xu, Q., et al. 1993. Eur. J. Biochem.211, 891.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3