grau
HPLC grade
Nível de qualidade
forma
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C, (77 °F))
pb
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
0.0 °C (32.0 °F)
solubilidade
water: miscible
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
aplicação(ões)
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- For the analysis of water-soluble vitamins.
- In preparing the mobile phase for the HPLC-ELSD analysis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available