613548
TMB, Insoluble
Sinônimo(s):
TMB, Insoluble, 3,3ʹ,5,5ʹ-Tetramethylbenzidine
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
clearlight brown
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
chave InChI
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
forma física
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.