87750
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
≥98.0% (calc. on dry substance, AT), chromogenic, powder
Sinônimo(s):
TMB dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, ≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
forma
powder
Impurezas
≤6% water
solubilidade
acetic acid: water (1:2): soluble 0.1 g/5mL (hot)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
chave InChI
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2