T0565
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
TMB membrane substrate, chromogenic, liquid
Sinônimo(s):
TMB membrane substrate
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for Membranes, ready to use solution
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This discussion will highlight some of these methodologies, namely, the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.