CL07
TMB Solution
This TMB Solution is validated for use in ELISA for the detection of TMB Solution.
Sinônimo(s):
TMB Solution
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
chave InChI
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
ELISA
Advertência
forma física
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3