567630
Sodium Salicylate
A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory agent that interferes with TNF-induced NF-κB activation by inhibiting phosphorylation and subsequent degradation of the IκB-α protein.
Sinônimo(s):
Sodium Salicylate, Salicylic Acid, Na, NaSal
descrição
Merck USA index - 14, 8332
Ensaio
≥98% (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
off-white
solubilidade
water: 50 mg/mL
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
TNF-induced activation of p42 (ERK2) and p44 (ERK1) MAP kinases
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Mitchell, J.A., et al. 1997. Mol. Pharmacol. 51, 907.
Schwenger, P., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 2869.
Farivar, R.S. and Brecher, P. 1996. J. Biol. Chem. 271, 31585.
Schwenger, P., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 8089.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup