567440
Cloreto de sódio
ACS Reagent Grade.
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (titration)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤0.005% Insoluble material
cor
white
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Enhanced versus standard hydration in acute ischaemic stroke: REVIVE - a randomized clinical trial.: This clinical trial investigates the efficacy of sodium chloride in enhanced hydration protocols for patients with acute ischemic stroke, aiming to improve clinical outcomes. (Lin et al., 2024).
- A Coalescing Filter for Liquid-Liquid Separation and Multistage Extraction in Continuous-Flow Chemistry.: Sodium chloride is utilized in developing a coalescing filter for efficient liquid-liquid separation and extraction processes in continuous-flow chemistry. (Daglish et al., 2024).
Advertência
Reconstituição
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1