Documentos Principais
55714
Millipore
Ribonucleic Acid, Yeast
Sinônimo(s):
Ribonucleic Acid, Yeast
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
solubilidade
soluble (1N NaOH (5%))
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Polynucleotide involved in protein synthesis. Found in both the nucleus and the cytoplasm of cells.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Holley, R.W., et al. 1961. J. Biol. Chem.236, 200.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
D-(+)-Glicose powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
G7021
D-(+)-Glicose