10108626001
Roche
Poly(A)
lyophilized, suitable for PCR, pkg of 100 mg
Sinônimo(s):
Poly(A), Polyadenylic acid
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Polyadenylic acid
Nível de qualidade
forma
lyophilized
peso molecular
700-3500 kDa
embalagem
pkg of 100 mg
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
0.5 mg/mL (Working concentration)
técnica(s)
PCR: suitable
cor
white
solubilidade
water: soluble
razão de absorbância
A290/260 nm 0.03-0.05
A280/260 nm 0.28-0.32
A250/260 nm 0.86-0.90
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
2.3μmol/mg Poly(A) (from absorbance) in relation to one mononucleotide unit. Chromatographically homogeneous.
Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
Sequência
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
A concentration of 0.5 mg/ml is recommended.
Working solution: 0.5 mg/ml is recommended.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1