540222
Puromycin, Dihydrochloride
Puromycin, Dihydrochloride, CAS 58-58-2, is An aminonucleoside antibiotic that inhibits protein synthesis by blocking the translation step and causes premature release of nascent polypeptide chains.
Sinônimo(s):
Puromycin, Dihydrochloride
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
methanol: 20 mg/mL
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16?,18+,22+;;/m0../s1
chave InChI
MKSVFGKWZLUTTO-USYAMCSGSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
protein synthesis
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Constam, D.B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 26931.
Wirth, M., et al. 1994. J. Virol.68, 566.
Claeyssens, S., et al. 1993. FEBS Lett.315, 7.
Hechler, U., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.194, 1305.
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
de la Luna, S. and Ortín, J. 1992. Methods Enzymol.216, 376.
Kalpaxis, D.L. and Drainas, D. 1992. Arch. Biochem. Biophys.300, 629.
Shipston, M.J. and Antoni, F.A. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1382.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3