SML0517
Amlexanox
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Amino-7-(1-methylethyl)-5-oxo-5H-[1]Benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid, AA 673, Amoxanox, CHX 3673
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL at warmed, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-7(2)8-3-4-12-9(5-8)13(19)10-6-11(16(20)21)14(17)18-15(10)22-12/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,20,21)
chave InChI
SGRYPYWGNKJSDL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.