338826
Ácido acético
glacial, ≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for ASTM® 7969
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-43
suitable for EPA 1634
suitable for EPA 534
suitable for EPA 8328
suitable for EPA ACB B21-03
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2011
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.07 (vs air)
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
liquid
temperatura de autoignição
800 °F
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
pb
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- For the solvent-free one-pot condensation of indoles with aryl or heteroaryl aldehydes to synthesize di(indolyl)methanes.
- In the Pictet-Spengler reaction of substituted tryptamines with cyclic ketones to synthesize tetrahydrospiro-Ͱ-carbolines.
- To synthesize trisubstituted thiazoles via domino multicomponent reaction.
It can also be used as a:
- solvent to synthesize aryl amine-functionalized 1,3,5-triazine derivatives via aryl amination of cyanuric chloride with aromatic amines.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.