Documentos
AX0077
Supelco
Acetic acid (glacial)
≥99%, OmniTrace
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-580-7
product name
Ácido acético, OmniTrace, ≥99%
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.07 (vs air)
pressão de vapor
15.4 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
800 °F
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
concentração
≤100% in acetic acid
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 39 °C
solubilidade
602.9 g/L (at 25 °C (77 °F) at 1,013 hPa - completely soluble in water)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1 ppm
phosphate (PO43-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.5 ppm
traços de cátion
Ag: ≤1 ppb
Al: ≤1 ppb
As: ≤0.5 ppb
Ba: ≤0.5 ppb
Be: ≤0.1 ppb
Bi: ≤0.1 ppb
Ca: ≤1 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Ce: ≤0.1 ppb
Co: ≤0.1 ppb
Cr: ≤1 ppb
Cs: ≤0.1 ppb
Cu: ≤0.5 ppb
Dy: ≤0.1 ppb
Er: ≤0.1 ppb
Eu: ≤0.1 ppb
Fe: ≤1 ppb
Ga: ≤0.1 ppb
Gd: ≤0.1 ppb
Ge: ≤0.5 ppb
Hf: ≤0.1 ppb
Hg: ≤1 ppb
Ho: ≤0.1 ppb
In: ≤0.1 ppb
K: ≤1 ppb
La: ≤0.1 ppb
Li: ≤0.1 ppb
Lu: ≤0.1 ppb
Mg: ≤0.5 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
Na: ≤1 ppb
Nd: ≤0.1 ppb
Ni: ≤0.5 ppb
Pb: ≤0.1 ppb
Pr: ≤0.1 ppb
Pt: ≤0.5 ppb
Rb: ≤0.1 ppb
Re: ≤0.1 ppb
Rh: ≤0.5 ppb
Ru: ≤0.5 ppb
Sb: ≤0.5 ppb
Sc: ≤0.1 ppb
Se: ≤1 ppb
Sm: ≤0.1 ppb
Sn: ≤0.5 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Tb: ≤0.1 ppb
Te: ≤0.5 ppb
Th: ≤0.1 ppb
Ti: ≤0.5 ppb
Tl: ≤0.1 ppb
Tm: ≤0.1 ppb
U: ≤0.1 ppb
V: ≤0.5 ppb
W: ≤0.5 ppb
Y: ≤0.1 ppb
Yb: ≤0.1 ppb
Zn: ≤1 ppb
Zr: ≤0.1 ppb
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
OmniTrace acids offer an economical alternative for sensitive, trace metal analysis and sample preparation. These acids are tested to PPB (parts per billion) levels.
Embalagem
Product is packed into HDPE bottles. Each HDPE bottle is packed into a single bottle shipping case.
Informações legais
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5