Documentos Principais
89789
Supelco
Dipropylammonium acetate solution
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography
Sinônimo(s):
Dipropylamine acetate salt solution
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2)2NH · CH3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
161.24
Beilstein:
7937734
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
concentrate
Nível de qualidade
Formulário
liquid
embalagem
ampule of 25 mL
concentração
0.5 M in H2O
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.CCCNCCC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-3-5-7-6-4-2;1-2(3)4/h7H,3-6H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
chave InChI
LKDMDHMCNGRIAS-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
concentrate in ampules for 6x1 l 0.005 M ready-to-use solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)