529582
3-MB-PP1
≥97% (HPLC), solid, PP1 analog, Calbiochem®
Sinônimo(s):
PP1 Analog III, 3-MB-PP1, 1-(tert-Butyl)-3-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, Plk1 ASKA Inhibitor, Syk ASKA Inhibitor, ZAP-70 ASKA Inhibitor, Syk ASKA Inhibitor, ZAP-70 ASKA Inhibitor, 1-(tert-Butyl)-3-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, Plk1 ASKA Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
PP1 Analog III, 3-MB-PP1, PP1 Analog III, 3-MB-PP1 primarily used in Inhibition.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(nc(c3c1ncnc3N)Cc2cc(ccc2)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H21N5/c1-11-6-5-7-12(8-11)9-13-14-15(18)19-10-20-16(14)22(21-13)17(2,3)4/h5-8,10H,9H2,1-4H3,(H2,18,19,20)
chave InChI
FYCOTGCSHZKHPR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Levin, S.E., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 15419.
Burkard, M.E., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 4383.
Bishop, A.C., et al. 1999. J. Am. Chem. Soc.121, 627.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3