MAB342
Anti-Galactocerebroside Antibody, clone mGalC
clone mGalC, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
clone
mGalC, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rabbit, bovine, chicken, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
0.5-10 μg/mL of a previous lot was used on formalin fixed frozen sections of a prevous lot. Can not be used on paraffin embedded tissue sections since the antigen is denatured during embedding and paraffin removal.
Immunocytochemistry:
0.5-10 μg/mL of a previous lot was used on 4% paraformaldehyde, acetic acid or ethanol fixed cultured cells.
ELISA:
A previous lot was used on purified galactocerebrosides.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Neonatal cortex
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1