Documentos Principais
5.08838
Millipore
Puromycin, Dihydrochloride, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture-Tested
Sinônimo(s):
Puromycin, Dihydrochloride, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture-Tested, (2 S)-2-Amino-N-((2 S,3 S,4 R,5 R)-5-(6-(dimethylamino)purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H29N7O5 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
544.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Impurezas
≤10 EU/mg Endotoxin (dry weight)
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16?,18+,22+;;/m0../s1
chave InChI
MKSVFGKWZLUTTO-USYAMCSGSA-N
Descrição geral
An aminonucleoside antibiotic that acts as a prokaryotic and eukaryotic protein synthesis inhibitor.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
RNA
Reversible: yes
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Supplied at 10 mg/ml in H₂O.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
de la Luna, S. and Ortin, J. 1992. Methods Enzymol.216, 376.
Chow, S.C., et al. 1991. Exp. Cell Res.216, 149.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Higromicina B powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
H3274
Higromicina B
G 418 solution, =98% (TLC), suitable for transfection
Roche
G418-RO
G 418
Doxiciclina
Sigma-Aldrich
D9891
Doxiciclina