Merck
4.80940
SAFC
Ethanol 20 % (v/v) with 150 mMol/L sodium chloride solution
EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
About This Item
Código UNSPSC:
41103206
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Nível de qualidade
temperatura de transição
flash point 35 °C
densidade
0.970 g/cm3 at 20 °C
formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-30°C
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C