Documentos Principais
4.80910
SAFC
Ethanol 20%
EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
About This Item
Código UNSPSC:
41103206
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Nível de qualidade
densidade
0.9704 g/cm3 at 20 °C
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-30°C
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.