4.80508
Methanol:Water 30:70 (v:v)
LiChrosolv®
Sinônimo(s):
30:70 MeOH:H2O solvent
About This Item
Produtos recomendados
grau
HPLC grade
isocratic
Nível de qualidade
linha de produto
LiChrosolv®
forma
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
temperatura de transição
flash point 35 °C
solubilidade
water: soluble
densidade
0.95 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
general analytical
formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- For the quantitative determination of 3-hydroxybenzo[a] pyrene and 3-hydroxybenz[a]anthracene in the urine of PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon) exposed workers.
- For the extraction and quantification of hydroxymethylfurfural (HMF) and furfural in bread and bakery products.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C