382065
Bisbenzimide H 33342 Fluorochrome, Trihydrochloride
Cell-permeable, adenine-thymine-specific fluorescent stain.
Sinônimo(s):
Bisbenzimide H 33342 Fluorochrome, Trihydrochloride, 2ʹ-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5ʹ-bi-1H-benzimidazole, 3HCl, HOE 33342
descrição
RTECS - DT4200000
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
water: 50 mg/mL
fluorescência
λex 346 nm
λem 460 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCN(CC1)c2cc3nc([nH]c3cc2)c4cc5nc([nH]c5cc4)c6ccc(cc6)OCC)C
InChI
1S/C27H28N6O/c1-3-34-21-8-4-18(5-9-21)26-28-22-10-6-19(16-24(22)30-26)27-29-23-11-7-20(17-25(23)31-27)33-14-12-32(2)13-15-33/h4-11,16-17H,3,12-15H2,1-2H3,(H,28,30)(H,29,31)
chave InChI
PRDFBSVERLRRMY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Adenine-thymine-specific fluorescent stain
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Paddenberg, R., et al. 1996. Eur. J. Cell Biol. 71, 105.
Filatov, M.V., et al. 1995. Mutat. Res. 327, 209.
Belloc, F., et al. 1994. Cytometry17, 59. Crissman, H.A. 1990. Methods Cell Biol. 33, 97.
Hinkley, R.E., et al. 1986. Dev. Biol.118, 148.
Sandhu, L.C., et al. 1985. Cytometry6, 191.
Frankfurt, O.S. 1983. Cytometry4, 216.
Lalande, M.E., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 363.
Visser, J.W.M. 1980. Flow CytometryIV, 86.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3