35675
β-Glycerophosphate, Disodium Salt, Pentahydrate
A phosphate group donor in matrix mineralization studies that acts as a protein phosphatase inhibitor.
Sinônimo(s):
β-Glycerophosphate, Disodium Salt, Pentahydrate, β-GP
Ensaio
≥97% (titration)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
water: 5 mg/mL
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.010%
phosphate (PO43-): ≤0.010%
traços de cátion
As: ≤0.00050%
heavy metals (as Pb): ≤0.0020%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OC(CO)CO.O.O.O.O.O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.5H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;;;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2
chave InChI
PEMUISUYOHQFQH-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Outras notas
Lecanda, F., et al. 1997. J. Cell Biochem. 67, 386.
Laurencin, C.T., et al. 1996. Bone 19, 93s.
Shioi, A., et al. 1995. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 15, 2003.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3