94124
sn-Glycerol 3-phosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Sinônimo(s):
D-Glycerol 1-phosphate lithium salt, L-Glycerol 3-phosphate lithium salt
Ensaio
≥95.0% (TLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]/D +2.0±0.5°°, c = 1 in H2O
tipo de lipídio
phosphoglycerides
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m1/s1
chave InChI
AWUCVROLDVIAJX-GSVOUGTGSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3