Documentos Principais
4750-OP
Millipore
Glicerol
Omnipur®
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
92.09
Beilstein:
635685
Número MDL:
Código UNSPSC:
50161901
NACRES:
NA.28
Ensaio:
≥99%
técnica(s):
electrophoresis: suitable
p.e.:
182 °C/20 mmHg (lit.)
pressão de vapor:
<1 mmHg ( 20 °C)
densidade de vapor
3.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
viscous liquid
temperatura de autoignição
698 °F
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
técnica(s)
electrophoresis: suitable
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pH
~5 (20 °C, 100 g/L)
p.e.
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.25 g/mL (lit.)
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Molecular Biology Grade.
A260 (0.05 M, water): ≤0.07 AU
A280 (0.05 M, water): ≤0.02 AU
Assay: ≥99%
Density at 25°C: 1.260-1.263 g/ml
DNAse: none detected
Identification: To pass test
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Glicerol BioUltra, for molecular biology, anhydrous, &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
49767
Glicerol
Glicerol anhydrous for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18709
Glicerol
Glicerol &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
G9012
Glicerol