344273-M
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-methylpiperazino)-γ-butyryl]-, Dihydrochloride
≥92% (HPLC), solid, adenylate cyclase activator, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-methylpiperazino)-γ-butyryl]-, Dihydrochloride, L-858051, 8,13-Epoxy-7β-(N-methylpiperazino-γ-butyryloxy)-1α,6β,9α-trihydroxy-labd-14-en-11-one, 2HCl
About This Item
Produtos recomendados
product name
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-methylpiperazino)-γ-butyryl]-, Dihydrochloride, Chemically-modified forskolin with greater stability and water solubility than the parent compound.
Nível de qualidade
Ensaio
≥92% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 12 mg/mL
methanol: soluble
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Adenylate cyclase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hartzell, H.C., and Budnitz, D. 1992. Mol. Pharmacol.41, 880.
Chidiac, P., et al. 1991. J. Mol. Cell. Cardiol.23, 1255.
Laurenza, A., et al. 1987. Mol. Pharmacol.32, 133.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3