Documentos
D1411
Sigma-Aldrich
d-Destiobiotina
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
Ácido 5-metil-2-oxo-4-imidazolidina-hexanoico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
34058011
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O3/c1-7-8(12-10(15)11-7)5-3-2-4-6-9(13)14/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t7-,8+/m0/s1
chave InChI
AUTOLBMXDDTRRT-JGVFFNPUSA-N
Aplicação
A d-Destiobiotina tem sido usada como um componente dos tampões de eluição:
  • para eluir as proteínas precipitadas da resina durante a co-imunoprecipitação
  • para eluir a helicase humana Cdc45-MCM-GINS (CMG) durante a purificação cromatográfica de proteínas
  • para eluir o membro heterodimérico da família de cinesina 3A/B (KIF3A/B) e o domínio APC armadillo (APCARM) de ligação à proteína 3 associada à cinesina (KAP3) durante a purificação cromatográfica
A d-destiobiotina é usada em cromatografia de afinidade e cromatografia de proteínas. A d-destiobiotina pode ser usada para marcação, detecção e isolamento de proteínas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A destiobiotina é um derivado de biotina sem enxofre que se liga menos fortemente às proteínas de ligação à biotina e é facilmente deslocada pela biotina.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Akihiko Sakamoto et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 105(3), 238-242 (2008-04-10)
Fluorescence labeling of a cytokine at a specific site is required for observing cytokine-receptor interactions in living cells at the single-molecule level. Here, we demonstrated the C-terminus-specific fluorescence labeling of histidine-tagged thrombopoietin (TPO), a ligand for Mpl, with desthiobiotin-tagged fluorescent
S Voss et al.
Protein engineering, 10(8), 975-982 (1997-08-01)
The Strep-tag, an artificial peptide ligand of streptavidin, has gained use as an affinity handle for the purification and detection of recombinant fusion proteins. In an attempt to achieve tighter complexation of the peptide, streptavidin was engineered and the amino
A Selective Chemical Probe for Coenzyme-A Requiring Enzymes.
Hwang, Y., et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 119(40), 7765-7768 (2007)
M Sárdy et al.
Clinical chemistry, 45(12), 2142-2149 (1999-12-10)
Tissue transglutaminase (TGc) has recently been identified as the major, if not the sole, autoantigen of gluten-sensitive enteropathy (GSE). We developed and validated an ELISA based on the human recombinant antigen and compared it to existing serological tests for GSE
Rocio Rodriguez-Melendez et al.
The Journal of nutrition, 133(5), 1259-1264 (2003-05-06)
In mammals, biotin serves as a coenzyme for carboxylases such as propionyl-CoA carboxylase. The expression of genes encoding interleukin-2 (IL-2) and IL-2 receptor (IL-2R)gamma also depends on biotin. Biotin metabolites are structurally similar to biotin, and their concentrations in tissues