46443
Spiroxamine
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-Ethyl-N-propyl-8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-2-ylmethylamine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
descrição
mixture of diastereomers
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCN(CC)CC1COC2(CCC(CC2)C(C)(C)C)O1
InChI
1S/C18H35NO2/c1-6-12-19(7-2)13-16-14-20-18(21-16)10-8-15(9-11-18)17(3,4)5/h15-16H,6-14H2,1-5H3
chave InChI
PUYXTUJWRLOUCW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
296.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
147 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)