N3290
NKH 477
≥98% (HPLC), powder, adenylyl cyclase activator
Sinônimo(s):
6-[3-(dimethylamino)propionyl]-forskolin, Colforsin dapropate hydrochloride, N,N-dimethyl-, (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-5-(acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-10,10b-dihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-1H-naphtho[2,1-b]pyran-6-yl ester b-Alanine hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
NKH 477, ≥98% (HPLC), powder
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 3 mg/mL, clear to slightly hazy (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)CCC(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)[C@H]13)C=C
InChI
1S/C27H43NO8.ClH/c1-10-24(5)15-18(31)27(33)25(6)17(30)11-13-23(3,4)21(25)20(35-19(32)12-14-28(8)9)22(34-16(2)29)26(27,7)36-24;/h10,17,20-22,30,33H,1,11-15H2,2-9H3;1H/t17-,20-,21-,22-,24-,25-,26+,27-;/m0./s1
chave InChI
VIRRLEDAYYYTOD-YHEOSNBFSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.