Documentos Principais
2710-OP
Millipore
Ácido bórico
OmniPur® Grade, >= 99.5%
Sinônimo(s):
Boric acid
About This Item
Fórmula linear:
H3BO3
Número CAS:
Peso molecular:
61.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pf
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 49.2 g/L at 20 °C
densidade
1.489 g/cm3 at 23 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Molecular Biology Grade
Specifications:
A (260 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
A (280 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1