B6768
Ácido bórico
BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.5%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
pf
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 40 mg/mL, clear, colorless
densidade
1.49 g/cm3 at 23 °C
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
atividade externa
DNase, RNase, and protease, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to prepare boric buffer for the quantification of primary amine groups at the surface of nanocapsules
- to study its effects on epigenetic change
- for the estimation of protein in wheatgrass using Kjeldahl method
Intensified Azeotropic Distillation: A Strategy for Optimizing Direct Amidation
Características e benefícios
- Environment-friendly
- Non-toxic
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges