Documentos
1.00165
Supelco
Ácido bórico
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ácido ortobórico, Tri-hidroxi boro
About This Item
Fórmula linear:
H3BO3
Número CAS:
Peso molecular:
61.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
233-139-2
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.5-100.5% (alkalimetric)
forma
solid
potência
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezas
≤0.005% In methanol insoluble matter
≤0.05% Nonvolatile with methanol
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
pf
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
49.2 g/L
densidade
1.489 g/cm3 at 23 °C
densidade volumétrica
400‑600 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
traços de cátion
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0001%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O ácido bórico (produto de grau EMSURE®) é usado para análises regulamentadas e aplicações laboratoriais muito exigentes. Ele também oferece a mais alta qualidade e um escopo inigualável de especificações para proporcionar controle total das condições de teste e eliminar incertezas. Os produtos de grau EMSURE® estão em conformidade com todas as regulamentações internacionais e podem ser usados em várias aplicações.
Aplicação
Pode-se usar ácido bórico:
  • Para a determinação do teor de proteína das amostras de iogurte.
  • Na análise aproximada de das amostras de algas marinhas Caulerpa sp.
Características e benefícios
  • As especificações mais abrangentes do mundo
  • Testado para até 70 parâmetros
  • Pureza extraordinária
  • Valores limitantes muito baixos
  • Maior precisão e controle das análises
  • Otimizado para análises altamente críticas e exigentes
  • Ideal para o desenvolvimento de métodos
  • Sem interferência ou contaminação devido a impurezas desconhecidas
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): 99,5% - 100,5%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
valor de pH (3,3%, água): 3,8 - 4,8
Cloreto (Cl): ≤ 0,0003%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,0005%
Solubilidade em etanol: passa no teste
Matéria insolúvel em metanol: ≤ 0,005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Ca (cálcio): ≤ 0,002%
Fe (ferro): ≤ 0,0001%
Pb (chumbo): ≤ 0,001%
Impurezas orgânicas: passa no teste
Não voláteis com metanol: ≤ 0,05%
Corresponde às normas da ACS, ISO, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Ácido bórico ReagentPlus®, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B0252
Ácido bórico
Ácido bórico BioXtra, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B7660
Ácido bórico
Ácido bórico 99.97% trace metals basis
Sigma-Aldrich
339067
Ácido bórico
Ácido bórico BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
15663
Ácido bórico
Ácido bórico NIST® SRM® 973, acidimetric standard
NIST973
Ácido bórico
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.