Documentos Principais
1.93644
Supelco
Acetato de sódio
Sinônimo(s):
Sodium acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H3NaO2
Número CAS:
Peso molecular:
82.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
anhydrous
linha de produto
EMPARTA®
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1