Documentos Principais
1.06281
SAFC
Acetato de sódio
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 262
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Acetato de sódio, Sal sódico de ácido acético, Ácido acético
About This Item
Fórmula linear:
CH3COONa
Número CAS:
Peso molecular:
82.03
Beilstein:
3595639
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número E:
E262
Número do índice EC:
204-823-8
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
607 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa 
4.76 (acetic acid)
p.e.
>400 °C (decomposition)
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
324 °C (decomposition)
temperatura de transição
flash point >250 °C
densidade
1.52 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponda às suas necessidades e às exigências regulatórias pode ser um desafio complicado. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O acetato de sódio anidro é um componente do sistema de tampão acetato comumente usado em etapas de cromatografia a jusante (downstream) de biomoléculas, bem como na formulação líquida.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4