Documentos
1.06268
Supelco
Acetato de sódio
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Acetato de sódio, Sal sódico de ácido acético
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H3NaO2
Número CAS:
Peso molecular:
82.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
204-823-8
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (perchloric acid titration)
forma
powder
temperatura de autoignição
607 °C
potência
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
perda
≤1% loss on drying, 120 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pb
>400 °C (decomposition)
pf
324 °C (decomposition)
temperatura de transição
flash point >250 °C
solubilidade
365 g/L
densidade
1.52 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Ensaio rápido automatizado de atividade online da xilanase usando HPAEC-PAD.: Este estudo utiliza acetato de sódio em um novo método automatizado para a medição da atividade da xilanase, aumentando a eficiência e a precisão analíticas (Cürten et al., 2018).
  • Preparação e propriedades do antígeno M específico de tipo isolado de um Streptococcus hemolítico do tipo 1 e grupo A.: O estudo utiliza acetato de sódio para preparar antígenos bacterianos, mostrando sua utilidade em análises microbiológicas e imunológicas (Lancefield and Perlmann, 1952).
Ligação
Substitui: SX0265; SX0265-1; SX0265-3; SX0265-20; SX0265-5
Nota de análise
Teor (titulação com ácido perclórico): ≥ 99,0%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,01%
valor de pH (5 %; água): 7,0-9,2
Cloreto (Cl): ≤ 0,002%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,003%
Metais pesados (ACS): ≤ 0,001%
Al (alumínio): ≤ 0,001%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Cu (cobre): ≤ 0,0003%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
K (potássio): ≤ 0,05%
Mg (magnésio): ≤ 0,002%
Perda na secagem (120 °C): ≤ 1,0%
Corresponde às normas da ACS, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Protocolos
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.