Documentos Principais
W6365
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-1-13C
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Acetic acid-1-13C sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
CH3 13CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
83.03
Beilstein:
4335203
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
grau
cGMP
pureza isotópica
99 atom % 13C
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)