Documentos Principais
1.72572
SAFC
Sulfato de magnésio
extra pure, for tablewater, FCC
Sinônimo(s):
Sais de Epsom
About This Item
Fórmula linear:
MgSO4 · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
246.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-298-2
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
conformidade reg.
FCC
Nível de qualidade
densidade de vapor
<0.01 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Formulário
solid
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
710 g/L
densidade
1.68 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Oferecemos diversas matérias-primas essenciais de alta qualidade, além da documentação e do conhecimento especializado para ajudar nossos clientes a atender aos rigorosos requisitos regulamentares. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade resiste a rigorosos procedimentos de controle de qualidade.
Aplicação
O sulfato de magnésio hepta-hidratado com baixo nível de brometo pode ser usado para remineralizar a água do mar dessalinizada para produzir água potável.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1