Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
1.05886
Sulfato de magnésio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Sais de Epsom
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
<0.01 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (complexometric)
99.0-100.5% dry basis (complexometric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
perda
48.0-52.0% loss on drying, 400 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
710 g/L
densidade
1.68 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0003%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
traços de cátion
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.001%
Mn: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0001%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Biofloculante produzido por Bacillus velezensis e sua potencial aplicação no tratamento de efluentes de cervejaria.: Esta pesquisa explora a aplicação de um biofloculante produzido por Bacillus velezensis, com sulfato de magnésio hepta-hidratado como um potencial agente floculante no tratamento de efluentes de cervejaria. O estudo destaca a eficácia do sulfato de magnésio hepta-hidratado na melhoria do desempenho do floculante, oferecendo uma solução econômica e ecológica para o manejo de efluentes na indústria de bebidas (Agunbiade et al., 2022).
Nota de análise
Teor (complexométrico; calculado em substância seca): 99,0%-100,5%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Acidez ou alcalinidade: passa no teste
Valor de pH (5%; água; 25 °C): 5,0-8,0
Cloreto (Cl): ≤ 0,0003%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,002%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,002%
Metais pesados (ACS): ≤ 0,0005%
As (arsênico): ≤ 0,0002%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Cu (cobre): ≤ 0,0001%
Fe (ferro): ≤ 0,0001%
K (potássio): ≤ 0,001%
Mn (manganês): ≤ 0,0005%
Na (sódio): ≤ 0,001%
NH₄ (amônio): ≤ 0,002%
Pb (chumbo): ≤ 0,0001%
Sr (estrôncio): ≤ 0,005%
Perda na secagem (400 °C): 48,0% - 52,0%
Corresponde às normas ACS, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?